275379
2-Fluorothiophenol
97%
Sinonimo/i:
2-Fluorobenzenethiol
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.557 (lit.)
P. eboll.
61-62 °C/35 mmHg (lit.)
Densità
1.2 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Fc1ccccc1S
InChI
1S/C6H5FS/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,8H
WJTZZPVVTSDNJJ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
118.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
47.8 °C - closed cup