Documenti fondamentali
271403
Sigma-Aldrich
Bis(tributylstannyl)acetylene
95%
Sinonimo/i:
1,1′-(1,2-Ethynediyl)bis[1,1,1-tributylstannane], Bis(tri-n-butylstannyl)acetylene, Bis(tributylstannyl)ethyne, Bis(tributyltin)acetylene, Ethynylenebis[tributyltin]
Scegli un formato
5 G
CHF 251.00
CHF 251.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 251.00
About This Item
Formula condensata:
[CH3(CH2)3]3SnC≡CSn[(CH2)3CH3]3
Numero CAS:
Peso molecolare:
604.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 251.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
95%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.493 (lit.)
Densità
1.147 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C#C[Sn](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/6C4H9.C2.2Sn/c6*1-3-4-2;1-2;;/h6*1,3-4H2,2H3;;;
CAUONNQGFXOEMY-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)