270962
Bis(2-oxo-3-oxazolidinyl)phosphinic chloride
97%
Sinonimo/i:
BOP-Cl, Phosphoric acid bis(2-oxooxazolidide) chloride
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Punto di fusione
191 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
ClP(=O)(N1CCOC1=O)N2CCOC2=O
InChI
1S/C6H8ClN2O5P/c7-15(12,8-1-3-13-5(8)10)9-2-4-14-6(9)11/h1-4H2
KLDLRDSRCMJKGM-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Altre note
Sostituito da
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?