8.51010
PyBroP
Novabiochem®
Sinonimo/i:
PyBroP, Bromo-tris-pyrrolidino-phosphonium hexafluorophosphate
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Novabiochem®
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Coupling Reactions
Produttore/marchio commerciale
Novabiochem®
Punto di fusione
>100 °C
applicazioni
peptide synthesis
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
F[P-](F)(F)(F)(F)F.[P+](Br)(N3CCCC3)(N2CCCC2)N1CCCC1
InChI
1S/C12H24BrN3P.F6P/c13-17(14-7-1-2-8-14,15-9-3-4-10-15)16-11-5-6-12-16;1-7(2,3,4,5)6/h1-12H2;/q+1;-1
CYKRMWNZYOIJCH-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Associated Protocols and Technical Articles
Guide to Selection of Coupling Reagents
Literature references
[1] J. Coste, et al. in ′Peptides, Chemistry, Structure & Biology, Proc. 11th American Peptide Symposium′, J. E. Rivier & G. R. Marshall (Eds), ESCOM, Leiden, 1990, pp. 900.
[2] J. Coste, et al. (1990) Tetrahedron Lett., 31, 669.
[3] J. Coste, et al. in ′Peptides 1990, Proc. 21st European Peptide Symposium′, E. Giralt & D. Andreu (Eds), ESCOM, Leiden, 1990, pp. 76.
[4] J. Coste, et al. (1991) Tetrahedron Lett., 32, 1967.
[5] P. W. Baures, et al. (1997) J. Peptide Res., 50, 1.
[6] T. Doi, et al. (1999) Synlett, 11, 1751.
[7] A. M. Boldi, et al. (2001) J. Comb. Chem., 3, 367.
[8] S. Gazal, et al. (2001) J. Peptide Res., 58, 527.
Linkage
Risultati analitici
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK 3