269425
4-Nitrophenyl isocyanate
97%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Stato
solid
P. ebollizione
137-138 °C/11 mmHg (lit.)
Punto di fusione
56-59 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1ccc(cc1)N=C=O
InChI
1S/C7H4N2O3/c10-5-8-6-1-3-7(4-2-6)9(11)12/h1-4H
GFNKTLQTQSALEJ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- 4-aminophenyl carbamic acid methyl ester by Raney nickel catalyzed hydrogenation in methanol-DCM solvent system.[1]
- Urea-functionalized derivatives with p-nitrobenzene units by reacting with 1,2-bis(2′-aminophenoxy) benzene.[2]
- 2-(5-methyl-3,4-diphenyl-1H-pyrrole-2-carbonyl)-N-(4-nitrophenyl)hydrazinecarboxamide by treating with 5-methyl-3,4-diphenyl-1H-pyrrole-2-carbohydrazide.[3]
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?