Documenti
269409
Sigma-Aldrich
2-Nitrophenyl isocyanate
95%
About This Item
Formula condensata:
O2NC6H4NCO
Numero CAS:
Peso molecolare:
164.12
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Forma fisica
solid
P. eboll.
135-137 °C/17 mmHg (lit.)
Punto di fusione
40-41 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1ccccc1N=C=O
InChI
1S/C7H4N2O3/c10-5-8-6-3-1-2-4-7(6)9(11)12/h1-4H
JRVZITODZAQRQM-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
2-Nitrophenyl isocyanate was used in the synthesis of symmetrical bis-2-nitrophenylcarbodi-imide via dimerisation reaction.
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
Intramolecular reaction between nitro and carbodi-imide groups; a new synthesis of 2-arylbenzotriazoles.
Houghton PG, et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 1471-1479 (1985)