Documenti fondamentali
268348
Sigma-Aldrich
3-Oxoadipic acid
98%
Sinonimo/i:
β-Ketoadipic acid, 3-Oxohexanedioic acid
About This Item
Formula condensata:
HO2CCH2CH2COCH2CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
160.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
Saggio
98%
Punto di fusione
124-126 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)CCC(=O)CC(O)=O
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)