Documenti fondamentali
381403
Sigma-Aldrich
Cerium(III) acetylacetonate hydrate
Sinonimo/i:
Ce(acac)3, Cerium(III) 2,4-pentanedionate
About This Item
Formula condensata:
Ce(C5H7O2)3 · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
437.44 (anhydrous basis)
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Stato
crystalline powder
Livello qualitativo
Composizione
Ce, ≥20% complexometric
Impiego in reazioni chimiche
core: cerium
reagent type: catalyst
Stringa SMILE
O.CC(=O)\C=C(\C)O[Ce](O\C(C)=C/C(C)=O)O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/3C5H8O2.Ce.H2O/c3*1-4(6)3-5(2)7;;/h3*3,6H,1-2H3;;1H2/q;;;+3;/p-3/b3*4-3-;;
KGJWXERBZWXYFB-KJVLTGTBSA-K
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Articoli
Magnetic nanoparticles have attracted tremendous attention due to their novel properties and their potential applications in magnetic recording, magnetic energy storage and biomedicine.
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.