204692
Tin
shot, 99.999% trace metals basis
Sinonimo/i:
Tin Powder, Tin element
Saggio
99.999% trace metals basis
Stato
shot
Resistività
11 μΩ-cm, 20°C
P. ebollizione
2270 °C (lit.)
Punto di fusione
231.9 °C (lit.)
Densità
7.310 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Sn]
InChI
1S/Sn
ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Solid state and materials chemistry have made a tremendous impact and have experienced growth in recent years, particularly for rare earthcontaining materials.
Higher transition metal silicides are ideal for anisotropic thermoelectric conversion due to their Seebeck coefficient anisotropy and mechanical properties.