264555
3-Amino-2-methoxydibenzofuran
97%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Punto di fusione
92-94 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1cc2c(cc1N)oc3ccccc23
InChI
1S/C13H11NO2/c1-15-13-6-9-8-4-2-3-5-11(8)16-12(9)7-10(13)14/h2-7H,14H2,1H3
SGQVWNYSHWQNOS-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?