Key Documents
264504
Sigma-Aldrich
2,5-Difluorophenylacetonitrile
97%
About This Item
Formula condensata:
F2C6H3CH2CN
Numero CAS:
Peso molecolare:
153.13
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.4834 (lit.)
Densità
1.233 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Fc1ccc(F)c(CC#N)c1
InChI
1S/C8H5F2N/c9-7-1-2-8(10)6(5-7)3-4-11/h1-2,5H,3H2
UIMMFRUOZOWROM-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
2,5-Difluorophenylacetonitrile may be used in chemical synthesis.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
217.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
103 °C - closed cup