Documenti fondamentali
264415
Sigma-Aldrich
2,4-Difluorobenzyl bromide
98%
Sinonimo/i:
α-Bromo-2,4-difluorotoluene
About This Item
Formula condensata:
F2C6H3CH2Br
Numero CAS:
Peso molecolare:
207.02
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.525 (lit.)
Densità
1.613 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
fluoro
Stringa SMILE
Fc1ccc(CBr)c(F)c1
InChI
1S/C7H5BrF2/c8-4-5-1-2-6(9)3-7(5)10/h1-3H,4H2
IBLMYGXJKQIGSN-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
2,4-Difluorobenzyl bromide has been used in the preparation of:
  • novel 1,2,4-triazolium derivatives[1]
  • 1,5-biaryl pyrrole EP1 receptor antagonists[2]
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
104.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
40 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Adrian Hall et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 16(14), 3657-3662 (2006-05-16)
The preliminary SAR of a series of novel 1,5-biaryl pyrrole EP1 receptor antagonists derived from compound 1 is described. Replacement of the benzyl group of 1 with isosteric groups was investigated. The most effective replacement was found to be the
Yan Luo et al.
Archiv der Pharmazie, 342(7), 386-393 (2009-06-23)
A series of novel 1,2,4-triazolium derivatives was synthesized starting from commercially available 1H-1,2,4-triazole, 2,4-dichlorobenzyl chloride, or 2,4-difluorobenzyl bromide. Their antibacterial and antifungal activities were evaluated against Staphylococcus aureus ATCC 29213, Escherichia coli ATCC 25922, Bacillus proteus, Bacillus subtilis, Pseudomonas aeruginosa