Documenti fondamentali
264407
Sigma-Aldrich
3,4-Difluorobenzylamine
98%
About This Item
Formula condensata:
F2C6H3CH2NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
143.13
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.493 (lit.)
Densità
1.21 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
fluoro
Stringa SMILE
NCc1ccc(F)c(F)c1
InChI
1S/C7H7F2N/c8-6-2-1-5(4-10)3-7(6)9/h1-3H,4,10H2
PHLZUDXEBCQHKM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
3,4-Difluorobenzylamine on condensation with glyoxal yields corresponding hexabenzyl substituted hexaazaisowurtzitanes[1].
Applicazioni
3,4-Difluorobenzylamine has been used in the preparation of 2-[(5-chloro-2-methoxyphenyl)sulfonyl(2-fluoroallyl)amino]-N-(3,4-difluorobenzyl)-4-pentenamide[2].
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
174.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
79 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Polyfluorinated hexabenzyl hexaazaisowurtzitanes.
Kerscher T, et al.
Journal of Fluorine Chemistry, 127(8), 1030-1035 (2006)
A Ring-Closing Metathesis Pathway to Fluorovinyl-Containing Nitrogen Heterocyles.
De Matteis V, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2006(5), 1166-1176 (2006)