127167
3-Chlorobenzylamine
98%
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.559 (lit.)
P. ebollizione
110-112 °C/17 mmHg (lit.)
Densità
1.159 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
chloro
Stringa SMILE
NCc1cccc(Cl)c1
InChI
1S/C7H8ClN/c8-7-3-1-2-6(4-7)5-9/h1-4H,5,9H2
BJFPYGGTDAYECS-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
208.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
98 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?