Documenti fondamentali
264385
Sigma-Aldrich
2,5-Difluorobenzylamine
97%
About This Item
Formula condensata:
F2C6H3CH2NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
143.13
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.495 (lit.)
Densità
1.222 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
NCc1cc(F)ccc1F
InChI
1S/C7H7F2N/c8-6-1-2-7(9)5(3-6)4-10/h1-3H,4,10H2
GDFBHCMFIUBEQT-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
2,5-Difluorobenzylamine has been used as amine building block in tandem Ugi/Diels-Alder reaction on soluble polymer support.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
168.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
76 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Parallel synthesis of tandem Ugi/Diels-Alder reaction products on a soluble polymer support directed toward split-pool realization of a small molecule library.
Oikawa M, et al.
Tetrahedron Letters, 46(3), 415-418 (2005)