Documenti
GF09388479
Manganese
flake, 25 mm, weight 100 g, purity 99.95%
Sinonimo/i:
MN006201
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Mn
Numero CAS:
Peso molecolare:
54.94
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141724
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
99.95%
Forma fisica
flakes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 093-884-79
Resistività
185 μΩ-cm, 20°C
Peso
100 g
P. eboll.
1962 °C (lit.)
Punto di fusione
1244 °C (lit.)
Densità
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Mn]
InChI
1S/Mn
PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 2