Documenti fondamentali
263931
Sigma-Aldrich
Ethyl-tetramethylcyclopentadiene
97%
Scegli un formato
5 G
CHF 352.00
CHF 352.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 352.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H18
Numero CAS:
Peso molecolare:
150.26
Beilstein:
2349373
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 352.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.479 (lit.)
P. ebollizione
60-62 °C/5 mmHg (lit.)
Densità
0.841 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCC1C(C)=C(C)C(C)=C1C
InChI
1S/C11H18/c1-6-11-9(4)7(2)8(3)10(11)5/h11H,6H2,1-5H3
MXYDFFLUOPTQFI-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Ethyl-tetramethylcyclopentadiene may be used in chemical synthesis.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
131.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
55 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)