Documenti fondamentali
263699
Sigma-Aldrich
3-Ethoxyacrylonitrile, mixture of cis and trans
97%
About This Item
Formula condensata:
C2H5OCH=CHCN
Numero CAS:
Peso molecolare:
97.12
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato:
liquid
Saggio:
97%
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.454 (lit.)
P. ebollizione
90-91 °C/19 mmHg (lit.)
Densità
0.944 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ether
nitrile
Stringa SMILE
CCOC=CC#N
InChI
1S/C5H7NO/c1-2-7-5-3-4-6/h3,5H,2H2,1H3
HUPVIAINOSTNBJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Heck reaction of 3-ethoxyacrylonitrile with aryl bromides catalyzed by a tetraphosphine/palladium complex has been reported[1].
Applicazioni
3-Ethoxyacrylonitrile has been used in the preparation of (Z)-β-aminoacrylonitrile[2].
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
179.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
82 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Heck reactions of 2-substituted enol ethers with aryl bromides catalysed by a tetraphosphine/palladium complex.
Battace A, et al.
Tetrahedron Letters, 47(4), 459-462 (2006)
Sundeep Rayat et al.
Chemical research in toxicology, 18(8), 1211-1218 (2005-08-16)
A discussion of nitrosative deamination of cytosine 1 is presented that argues for the formation of 6 by diazotization of 1 to cytosinediazonium ion 2 and its electrostatic complex 3, dediazoniation to 4 <--> 5, and amide-bond cleavage to 6.