Documenti fondamentali
261416
Sigma-Aldrich
4-Chloro-2-isopropyl-5-methylphenol
99%
Sinonimo/i:
Chlorothymol
Scegli un formato
25 G
CHF 62.00
CHF 62.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
CHF 62.00
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2CHC6H2(Cl)(CH3)OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
184.66
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 62.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
99%
Punto di fusione
60-62 °C (lit.)
Solubilità
ethanol: soluble 10%, clear to very slightly hazy, yellow
water: insoluble
Gruppo funzionale
chloro
Stringa SMILE
CC(C)c1cc(Cl)c(C)cc1O
InChI
1S/C10H13ClO/c1-6(2)8-5-9(11)7(3)4-10(8)12/h4-6,12H,1-3H3
KFZXVMNBUMVKLN-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Photocatalytic degradation of 4-chloro-2-isopropyl-5-methylphenol has been investigated in water and in simulated soil washing wastes containing Brij 35 in the presence of TiO2 dispersions[1].
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
M Davezza et al.
Environmental science and pollution research international, 20(5), 3224-3231 (2012-10-16)
The photocatalytic degradations of 4-chlorophenol (CP), 4-chloro-2-methylphenol (CMP), 4-chloro-3,5-dimethylphenol (CDMP) and 4-chloro-2-isopropyl-5-methylphenol (CIMP) were investigated in water and in simulated soil washing wastes containing Brij 35 (polyoxyethylene(23)dodecyl ether) in the presence of TiO2 dispersions. A neat inhibition of substrate decomposition