Documenti fondamentali
260614
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-benzoylacrylate
technical grade, 92%
Scegli un formato
50 ML
CHF 111.00
CHF 111.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 ML
CHF 111.00
About This Item
Formula condensata:
C6H5COCH=CHCO2C2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
204.22
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 111.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Grado
technical grade
Livello qualitativo
Saggio
92%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.543 (lit.)
P. ebollizione
184-185 °C/25 mmHg (lit.)
Densità
1.112 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOC(=O)\C=C\C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C12H12O3/c1-2-15-12(14)9-8-11(13)10-6-4-3-5-7-10/h3-9H,2H2,1H3/b9-8+
ACXLBHHUHSJENU-CMDGGOBGSA-N
Descrizione generale
Ethyl 3-benzoylacrylate (ethyl trans-3-benzoylacrylate) undergoes enantioselective guanidine catalyst promoted Michael addition reaction with dithranol to yield Michael adduct[1].
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Juan Shen et al.
Organic & biomolecular chemistry, 6(18), 3229-3236 (2008-09-20)
The enantioselective Diels-Alder reaction is one of the most important reactions for the synthesis of complex molecules. It provides access to chiral six-membered carbocyclic compounds containing up to four stereogenic centers in a single step. Asymmetric catalysis in the Diels-Alder