Documenti
590711
Sigma-Aldrich
4-Chloro-2-methylaniline
98%
Sinonimo/i:
2-Amino-5-chlorotoluene, 4-Chloro-o-toluidine
About This Item
Formula condensata:
ClC6H3(CH3)NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
141.60
Beilstein:
878505
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Forma fisica
solid
Indice di rifrazione
n20/D 1.583 (lit.)
P. eboll.
241 °C (lit.)
Punto di fusione
24-27 °C (lit.)
Densità
1.19 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1cc(Cl)ccc1N
InChI
1S/C7H8ClN/c1-5-4-6(8)2-3-7(5)9/h2-4H,9H2,1H3
CXNVOWPRHWWCQR-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
4-Chloro-2-methylaniline may be used in the synthesis of the following:
  • 2,8-dichloro-4,10-dimethyl-6H,12H-5,11-methanodibenzo[b,f]-diazocine via reaction with paraformaldehyde in toluene
  • N-allylated derivative via palladium-catalyzed selective monoallylation with allyl alcohol
  • N-(4-chloro-2-methylphenyl)benzamide via reaction with benzoyl chloride
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
255.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
124 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
"Synthesis of halogen substituted analogues of Troger?s base"
Jensen J and Warnmark K
Synthesis, 2001(12), 1873-1877 (2001)
?Direct palladium-catalyzed selective monoallylation of
anilines using allylic alcohols?
Yang C-S, et al.
Tetrahedron Letters, 41(36), 7097-7100 (2000)
"Derivatives from Isoselenocyanates: Synthesis of 2-Phenyl-6H-[5, 1, 3] benzoselenadiazocine"
Atanassov.KP, et al.
Helvetica Chimica Acta, 87(06), 1452-1466 (2004)