Documenti
258709
Sigma-Aldrich
4-Methoxythioanisole
97%
Sinonimo/i:
1-Methoxy-4-(methylthio)benzene
About This Item
Formula condensata:
CH3OC6H4SCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
154.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Indice di rifrazione
n20/D 1.5795 (lit.)
P. eboll.
99 °C/4 mmHg (lit.)
Punto di fusione
22-23 °C (lit.)
Densità
1.11 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1ccc(SC)cc1
InChI
1S/C8H10OS/c1-9-7-3-5-8(10-2)6-4-7/h3-6H,1-2H3
DQNSKXYRRRCKGH-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
4-Methoxythioanisole has been used in preparation of 1-methoxy-4-(methylsulfinyl)benzene.
Altre note
Contains 4-chloroanisole
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
226.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
108 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
U Pérez et al.
Biochemistry, 29(11), 2757-2763 (1990-03-20)
Transient-state reactions of horseradish peroxidase compounds I and II with 1-methoxy-4-(methylthio)benzene (a para-substituted thioanisole) were studied over the pH range from 3.4 to 10.5. The pH-jump technique was applied to the compound II reactions at pH values below 8.6. The
Iron-catalyzed selective oxidation of sulfides to sulfoxides with the polyethylene glycol/O2 system.
Li B, et al.
Green Chemistry, 14(1), 130-135 (2012)