Documenti fondamentali
257885
Sigma-Aldrich
Trimethylsilyl cyclopentadiene, mixture of isomers
Sinonimo/i:
NSC 176274
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H14Si
Numero CAS:
Peso molecolare:
138.28
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.471 (lit.)
P. ebollizione
138-140 °C (lit.)
Densità
0.833 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C[Si](C)(C)C1C=CC=C1
InChI
1S/C8H14Si/c1-9(2,3)8-6-4-5-7-8/h4-8H,1-3H3
VMFHCJPMKUTMMQ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Trimethylsilyl cyclopentadiene reacts with ruthenium trichloride in alcohol solvent to yield ruthenocene[1].
Applicazioni
Reactant involved in:
  • Diels-Alder reactions
  • Synthesis of ring-functionalized molybdenocene complexes
  • Allyl isomerization
  • Aromatization of C5 rings
  • Synthesis of N-hydroxyindoles via nucleophilic addition
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
84.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
29 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Multiple desilylation of silylated cyclopentadienes promoted by ionic ruthenium and rhodium halides.
Winter CH, et al.
Inorganic Chemistry, 32(17), 3654-3659 (1993)