Documenti
256323
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-1-Phenyl-1-propanol
99%
Sinonimo/i:
(S)-(−)-α-Ethylbenzyl alcohol
About This Item
Formula condensata:
C2H5CH(C6H5)OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
136.19
Beilstein:
2041556
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
Forma fisica
liquid
Attività ottica
[α]20/D −47°, c = 2.25 in hexane
Purezza ottica
ee: 99% (GLC)
Indice di rifrazione
n20/D 1.520 (lit.)
P. eboll.
94-95 °C/10 mmHg (lit.)
Densità
0.992 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC[C@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H12O/c1-2-9(10)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9-10H,2H2,1H3/t9-/m0/s1
DYUQAZSOFZSPHD-VIFPVBQESA-N
Applicazioni
Chiral building block.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
194.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
90 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visita l’Archivio dei documenti
Hisashi Matsuda et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 15(7), 1949-1953 (2005-03-23)
1'S-1'-Acetoxychavicol acetate from the rhizomes of Alpinia galanga inhibited nitric oxide (NO) production in lipopolysaccharide-activated mouse peritoneal macrophages with an IC(50) value of 2.3 microM. To clarify the structure-activity relationship of 1'S-1'-acetoxychavicol acetate, various natural and synthetic phenylpropanoids and synthetic