Documenti fondamentali
256285
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthol
99%
Sinonimo/i:
(R)-(−)-α-Tetralol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H12O
Numero CAS:
Peso molecolare:
148.20
Beilstein:
4350913
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
Attività ottica
[α]17/D −32°, c = 2.5 in chloroform
Purezza ottica
ee: 99% (HPLC)
P. eboll.
140 °C/17 mmHg (lit.)
Punto di fusione
39-40 °C (lit.)
Densità
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
O[C@@H]1CCCc2ccccc12
InChI
1S/C10H12O/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-2,4,6,10-11H,3,5,7H2/t10-/m1/s1
JAAJQSRLGAYGKZ-SNVBAGLBSA-N
Informazioni sul gene
Applicazioni
Chiral building block.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Ingo Bichlmaier et al.
Journal of medicinal chemistry, 49(5), 1818-1827 (2006-03-03)
A set of 28 enantiomers comprising rigid and flexible secondary alcohols was synthesized by the asymmetric Corey-Bakshi-Shibata reduction. The enantiomerically pure alcohols were subjected to enzymatic glucuronidation assays employing the human UDP-glucuronosyltransferases (UGTs) 2B7 and 2B17. Both UGTs displayed high