Key Documents
25625
Sigma-Aldrich
2-Chloro-5-nitrotoluene
≥99.0% (GC)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H6ClNO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
171.58
Beilstein:
2044766
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥99.0% (GC)
Forma fisica
solid
Punto di fusione
40-44 °C
Stringa SMILE
Cc1cc(ccc1Cl)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6ClNO2/c1-5-4-6(9(10)11)2-3-7(5)8/h2-4H,1H3
BGDCQZFFNFXYQC-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Phase transfer catalysis used in synthesis of N-(2-methyl-4-nitrophenyl) piperidine [J].
Wenqi YSXXL.
Chemical Reagents, 1, 013-013 (1993)