255130
N-Methyl-N-vinylacetamide
98%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.484 (lit.)
P. eboll.
70 °C/25 mmHg (lit.)
Densità
0.959 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CN(C=C)C(C)=O
InChI
1S/C5H9NO/c1-4-6(3)5(2)7/h4H,1H2,2-3H3
PNLUGRYDUHRLOF-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
136.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
58 °C - closed cup