Documenti fondamentali
255084
Sigma-Aldrich
Sarcosine ethyl ester hydrochloride
99%
Sinonimo/i:
Ethyl sarcosinate hydrochloride
Scegli un formato
10 G
CHF 78.00
CHF 78.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 G
CHF 78.00
About This Item
Formula condensata:
CH3NHCH2COOC2H5 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
153.61
Beilstein:
3911182
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 78.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
99%
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Punto di fusione
127-128 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
Cl[H].CCOC(=O)CNC
InChI
1S/C5H11NO2.ClH/c1-3-8-5(7)4-6-2;/h6H,3-4H2,1-2H3;1H
NIDZUMSLERGAON-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Joan Carles Nadal et al.
Journal of chromatography. A, 1626, 461348-461348 (2020-08-17)
Solid-phase extraction (SPE) is a widely-used and very well-established sample preparation technique for liquid samples. An area of on-going focus for innovation in this field concerns the development of new and improved SPE sorbents that can enhance the sensitivity and/or