Documenti fondamentali
251941
Sigma-Aldrich
2-Chlorophenyl isocyanate
98%
About This Item
Formula condensata:
ClC6H4NCO
Numero CAS:
Peso molecolare:
153.57
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.5575 (lit.)
P. ebollizione
83-84 °C/10 mmHg (lit.)
Solubilità
water: insoluble
Densità
1.273 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Clc1ccccc1N=C=O
InChI
1S/C7H4ClNO/c8-6-3-1-2-4-7(6)9-5-10/h1-4H
NOHQUGRVHSJYMR-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
2-Chlorophenyl isocyanate has been used:
  • as standard to investigate the photocatalytic degradation of Monuron over TiO2 suspensions[1]
  • in the preparation of 2-(2-chlorophenylamino)-3,5-dihydro-5,5-dimethyl-3-phenyl-6H-imidazo[1,2-b]-1,2,4-triazol-6-one[2]
  • in synthesis of pentenylated β-cyclodextrin chlorophenyl carbamates[3]
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1A
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
181.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
83 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Photocatalytic degradation of monuron in aqueous titanium dioxide dispersions.
Pramauro E, et al.
Environmental Science & Technology, 27(9), 1790-1795 (1993)
New Facile Synthesis of 3, 5-Dihydro-6H-imidazo [1, 2-b]-1, 2, 4-triazol-6-ones by an Iminophosphorane-Mediated Annulation.
Yuan J-Z, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2006(18), 4170-4176 (2006)
Monochloro-substituted phenyl carbamoylated ?-cyclodextrins as p-acid chiral stationary phases for high-performance liquid chromatography.
Bai ZW, et al.
Chromatographia, 58(1-2), 43-46 (2003)