Documenti fondamentali
25170
Sigma-Aldrich
1-(Chloromethyl)naphthalene
technical, ≥97.0% (GC)
Sinonimo/i:
1-Naphthylmethyl chloride
About This Item
Formula condensata:
C10H7CH2Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
176.64
Beilstein:
636885
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Grado
technical
Saggio
≥97.0% (GC)
Stato
solid
Colore
deep brown
Indice di rifrazione
n20/D 1.635 (lit.)
n20/D 1.635
P. ebollizione
167-169 °C/25 mmHg (lit.)
Punto di fusione
32 °C (lit.)
Densità
1.18 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
Stringa SMILE
ClCc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C11H9Cl/c12-8-10-6-3-5-9-4-1-2-7-11(9)10/h1-7H,8H2
XMWGTKZEDLCVIG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Kinetics and dissociation mechanism of 1-(chloromethyl)naphthalene following 266nm photoexcitation has been studied. Intermolecular nucleophilic dearomatization of 1-chloromethyl naphthalene with various activated methylene compounds has been investigated.
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
269.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
132 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Bo Peng et al.
Organic letters, 13(19), 5402-5405 (2011-09-14)
Palladium-catalyzed nucleophilic dearomatization of chloromethyl naphthalene derivatives to produce ortho- or para-substituted carbocycles in satisfactory to excellent yields has been developed. The unprecedented dearomatization reactions proceeded smoothly under mild conditions via η(3)-benzylpalladium intermediates.
Formation kinetics and spectra of aromatic radicals in solution.
Kelley DF, et al.
The Journal of Physical Chemistry, 87(11), 1842-1843 (1983)