247197
Methyl vinyl sulfone
≥97%
Sinonimo/i:
(Methylsulfonyl)ethene, 1-Methylsulfonylethene, 1-Methylsulfonylethylene, Methanesulfonylethene, Methyl vinyl sulphone, Vinyl methyl sulfone
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥97%
Stato
liquid
contiene
0.02% p-tert-butylphenol as stabilizer
Indice di rifrazione
n20/D 1.463 (lit.)
P. ebollizione
115-117 °C/19 mmHg (lit.)
Densità
1.212 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
sulfone
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CS(=O)(=O)C=C
InChI
1S/C3H6O2S/c1-3-6(2,4)5/h3H,1H2,2H3
WUIJTQZXUURFQU-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... LOC129293(129293)
Applicazioni
- as derivatization reagent in an improved method for detection of pseudouridine in nucleoside mixtures by capillary HPLC-mass spectrometry
- in preparation of methylsulfonylethyl cellulose via Michael addition to cotton fabric
- in Heck vinylation of aryl halides
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?