15151
1,1-Bis(phenylsulfonyl)ethylene
≥98.0% (CH)
Sinonimo/i:
(Ethene-1,1-diyldisulfonyl)dibenzene, 1,1-Bis(benzenesulfonyl)ethylene, 1,1-Bis(phenylsulfonyl)ethene, 1,1′-[Ethenylidenebis(sulfonyl)]bis[benzene]
Saggio
≥98.0% (CH)
Stato
powder
Punto di fusione
124-126 °C
Gruppo funzionale
sulfone
Stringa SMILE
C=C(S(=O)(=O)c1ccccc1)S(=O)(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C14H12O4S2/c1-12(19(15,16)13-8-4-2-5-9-13)20(17,18)14-10-6-3-7-11-14/h2-11H,1H2
KABQEPJVQFXVIN-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?