213306
Phenyl vinyl sulfoxide
95%
Saggio
95%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.585 (lit.)
P. ebollizione
93-95 °C/0.2 mmHg (lit.)
Densità
1.139 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
sulfoxide
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C=CS(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H8OS/c1-2-10(9)8-6-4-3-5-7-8/h2-7H,1H2
MZMJHXFYLRTLQX-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... LOC129293(129293)
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
The Diels–Alder reaction is the reaction between a conjugated diene and an alkene (dienophile) to form unsaturated six-membered rings. It is also referred to as a cycloaddition.