Key Documents
246069
Sigma-Aldrich
2,5-Dichlorobenzotrifluoride
98%
Sinonimo/i:
2,5-Dichloro-α,α,α-trifluorotoluene
About This Item
Formula condensata:
Cl2C6H3CF3
Numero CAS:
Peso molecolare:
215.00
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.483 (lit.)
Densità
1.483 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
fluoro
Stringa SMILE
FC(F)(F)c1cc(Cl)ccc1Cl
InChI
1S/C7H3Cl2F3/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10,11)12/h1-3H
DYBYUWVMLBBEMA-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
2,5-Dichlorobenzotrifluoride was used as an internal standard in the quantitative analysis of hexafluoropropylene/vinylidene fluoride copolymers by the CW (Continuous Wave)-NMR method.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
168.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
76 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Analysis of hexafluoropropylene/vinylidene fluoride copolymers by high resolution continuous wave and Fourier transform nuclear magnetic resonance spectrometry.
Brame Jr EG and Yeager FW.
Analytical Chemistry, 48(4), 709-711 (1976)