Documenti fondamentali
245976
Sigma-Aldrich
2,4,6-Tri-tert-butylpyridine
99%
Sinonimo/i:
2,4,6-Tris(1,1-dimethylethyl)pyridine
Scegli un formato
5 G
CHF 321.00
CHF 321.00
Spedizione prevista il01 giugno 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 321.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H29N
Numero CAS:
Peso molecolare:
247.42
Beilstein:
1620027
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 321.00
Spedizione prevista il01 giugno 2025
Richiedi un ordine bulk
Saggio
99%
Stato
solid
P. ebollizione
115-120 °C/20 mmHg (lit.)
Punto di fusione
67-71 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)(C)c1cc(nc(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C17H29N/c1-15(2,3)12-10-13(16(4,5)6)18-14(11-12)17(7,8)9/h10-11H,1-9H3
IDOFMGSESVXXQI-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
2,4,6-Tri-tert-butylpyridine was used in the synthesis of indole triflones[1].
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
[Naming of a child].
Y Endo
Josanpu zasshi = The Japanese journal for midwife, 32(1), 55-55 (1978-01-01)