245895
Methyl nonanoate
98%
Sinonimo/i:
Methyl pelargonate, Nonanoic acid methyl ester
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.421 (lit.)
P. ebollizione
213-214 °C (lit.)
Densità
0.875 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C10H20O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10(11)12-2/h3-9H2,1-2H3
IJXHLVMUNBOGRR-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
188.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
87 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?