244775
Triphenyltin hydride
Sinonimo/i:
Triphenylstannane, Triphenylstannyl hydride
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: reductant
Indice di rifrazione
n20/D 1.632 (lit.)
P. eboll.
163-165 °C/0.3 mmHg (lit.)
Punto di fusione
28 °C (lit.)
Densità
1.374 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
c1ccc(cc1)[SnH](c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/3C6H5.Sn.H/c3*1-2-4-6-5-3-1;;/h3*1-5H;;
NFHRNKANAAGQOH-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- The reductive deselenenylation reaction in the presence of the catalytic amount of AIBN.
- The free radical hydrostannylations of olefins.
- The reduction of α, β-unsaturated ketones and esters.
It can also be used as a radical precursor in the free-radical reduction reactions in the presence of 9-borabicyclo[3.3.1]nonane (9-BBN) as an initiator.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?