243590
Potassium perrhenate
99%
Sinonimo/i:
Potassium oxido(trioxo)rhenium, Potassium tetraoxorhenate(1-)
Saggio
99%
Stato
powder
Indice di rifrazione
n20/D 1.643 (lit.)
Punto di fusione
550 °C (lit.)
Densità
4.887 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[K+].[O-][Re](=O)(=O)=O
InChI
1S/K.4O.Re/q+1;;;;-1;
QFKRWIFGDGKWLM-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?