Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
(CH3)2C6H3SO3Na
Numero CAS:
Peso molecolare:
208.21
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
Form:
liquid
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
form
liquid
concentration
40 wt. % in H2O
refractive index
n
density
1.17 g/mL at 25 °C
functional group
sulfonic acid
SMILES string
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])c1cc(c(cc1)C)C
InChI
1S/C8H10O3S.Na/c1-6-3-4-8(5-7(6)2)12(9,10)11;/h3-5H,1-2H3,(H,9,10,11);/q;+1/p-1
InChI key
QUCDWLYKDRVKMI-UHFFFAOYSA-M
Application
Sodium xylenesulfonate solution may be used in chemical synthesis studies.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description mixture of isomers, 40 wt. % in H2O | description 1.0 M in THF | description ~40% in H2O | description 1 M, suitable for HPCE |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| density 1.17 g/mL at 25 °C | density 0.897 g/mL at 25 °C | density - | density - |
| refractive index n | refractive index - | refractive index - | refractive index - |
| concentration 40 wt. % in H2O | concentration 1.0 M in THF | concentration ~40% in H2O | concentration 0.9-1.1 M |
| functional group sulfonic acid | functional group - | functional group amine, dithiocarbamate | functional group - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?