Documenti fondamentali
332186
Sigma-Aldrich
1-Octyl-2-pyrrolidone
98%
Sinonimo/i:
1-Octyl-2-pyrrolidinone, N-Octyl-2-pyrrolidinone, N-Octyl-2-pyrrolidone, N-Octylbutyrolactam, N-Octylpyrrolidinone, N-Octylpyrrolidone, N-n-Octyl-α-pyrrolidone, N-n-Octyl-2-pyrrolidone
Scegli un formato
250 ML
CHF 88.00
1 L
CHF 245.00
CHF 88.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 ML
CHF 88.00
1 L
CHF 245.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H23NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
197.32
Beilstein:
1526318
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 88.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.465 (lit.)
P. ebollizione
170-172 °C/15 mmHg (lit.)
Punto di fusione
−25 °C (lit.)
Densità
0.92 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCCCN1CCCC1=O
InChI
1S/C12H23NO/c1-2-3-4-5-6-7-10-13-11-8-9-12(13)14/h2-11H2,1H3
WPPOGHDFAVQKLN-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
1-Octyl-2-pyrrolidone is a permeation enhancer and its effect in transport of steroidal permeants across hairless mouse skin was investigated via a parallel pathway skin model.[1]
Pittogrammi
CorrosionEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
287.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
142 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
K Yoneto et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 87(2), 209-214 (1998-03-31)
In a previous study, the enhancing effects of a series of 1-alkyl-2-pyrrolidones (APs; 1-ethyl, 1-butyl, 1-hexyl, and 1-octyl-2-pyrrolidone) on the transport of steroidal permeants across hairless mouse skin were investigated via a parallel pathway skin model. Isoenhancement concentration conditions were