Documenti fondamentali
240400
Sigma-Aldrich
Dibutyl ether
≥99%
Sinonimo/i:
Butyl ether
About This Item
Formula condensata:
[CH3(CH2)3]2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
130.23
Beilstein:
1732752
Numero MDL:
Densità del vapore
4.48 (vs air)
Tensione di vapore
4.8 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99%
Temp. autoaccensione
365 °F
Limite di esplosione
8.5 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.399 (lit.)
P. ebollizione
142-143 °C (lit.)
Punto di fusione
−98 °C (lit.)
Densità
0.764 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCOCCCC
InChI
1S/C8H18O/c1-3-5-7-9-8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3
DURPTKYDGMDSBL-UHFFFAOYSA-N
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)