Documenti fondamentali
5.89583
Sigma-Aldrich
Dibutyl ether
99.3%, anhydrous
Sinonimo/i:
Butyl ether
About This Item
Formula condensata:
[CH3(CH2)3]2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
130.23
Beilstein:
1732752
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12191502
NACRES:
NA.22
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
anhydrous
Livello qualitativo
Densità del vapore
4.48 (vs air)
Tensione di vapore
4.8 mmHg ( 20 °C)
Saggio
99.3%
Temp. autoaccensione
365 °F
Limite di esplosione
8.5 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.399 (lit.)
P. ebollizione
142-143 °C (lit.)
Punto di fusione
−98 °C (lit.)
Solubilità
H2O: 0.113 g/L at 20 °C
Densità
0.764 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCOCCCC
InChI
1S/C8H18O/c1-3-5-7-9-8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3
DURPTKYDGMDSBL-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
82.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
28 °C - closed cup