108014
Benzyl ether
98%
Sinonimo/i:
Dibenzyl ether
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.561 (lit.)
P. ebollizione
298 °C (lit.)
Punto di fusione
1.5-3.5 °C (lit.)
Solubilità
H2O: insoluble
acetone: miscible
chloroform: miscible
diethyl ether: miscible
ethanol: miscible
Densità
1.043 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ether
phenyl
Stringa SMILE
C(OCc1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H14O/c1-3-7-13(8-4-1)11-15-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2
MHDVGSVTJDSBDK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1B
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
278.6 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
137 °C - Pensky-Martens closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Magnetic nanoparticles have attracted tremendous attention due to their novel properties and their potential applications in magnetic recording, magnetic energy storage and biomedicine.