Documenti
240168
Sigma-Aldrich
Isobutyric acid
≥99%
Sinonimo/i:
2-Methylpropionic acid
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2CHCO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
88.11
Beilstein:
635770
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Densità del vapore
3.04 (vs air)
Tensione di vapore
1.5 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99%
Temp. autoaccensione
824 °F
Limite di esplosione
10 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.393 (lit.)
P. eboll.
153-154 °C (lit.)
Punto di fusione
−47 °C (lit.)
Densità
0.95 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)C(O)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-3(2)4(5)6/h3H,1-2H3,(H,5,6)
KQNPFQTWMSNSAP-UHFFFAOYSA-N
Sostituito da