Key Documents
239666
Sigma-Aldrich
2-(Methylamino)ethanol
≥99%
Sinonimo/i:
N-Methylethanolamine
About This Item
Formula condensata:
CH3NHCH2CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
75.11
Beilstein:
1071196
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
Densità del vapore
2.6 (vs air)
Tensione di vapore
0.5 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99%
Temp. autoaccensione
662 °F
Limite di esplosione
19.8 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.439 (lit.)
P. eboll.
159 °C (lit.)
Densità
0.935 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CNCCO
InChI
1S/C3H9NO/c1-4-2-3-5/h4-5H,2-3H2,1H3
OPKOKAMJFNKNAS-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Organi bersaglio
Kidney,Testes,Liver,spleen,ovary, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
168.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
76 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)