237523
Palladium on barium carbonate
reduced, extent of labeling: 5 wt. % loading
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: palladium
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Grado di funzionalizzazione
5 wt. % loading
Categoria alternativa più verde
Stringa SMILE
[Pd++].[Ba++].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
InChI
1S/2CH2O3.Ba.Pd/c2*2-1(3)4;;/h2*(H2,2,3,4);;/q;;2*+2/p-4
NFXIBAPFNPIUGD-UHFFFAOYSA-J
Applicazioni
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?