237361
Dimethyl 5-nitroisophthalate
98%
Sinonimo/i:
Dimethyl 5-nitrobenzene-1,3-dicarboxylate
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Stato
solid
Punto di fusione
123-125 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
nitro
Stringa SMILE
COC(=O)c1cc(cc(c1)[N+]([O-])=O)C(=O)OC
InChI
1S/C10H9NO6/c1-16-9(12)6-3-7(10(13)17-2)5-8(4-6)11(14)15/h3-5H,1-2H3
GGTSJKFPGKFLCZ-UHFFFAOYSA-N
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)