Documenti fondamentali
8.01246
Sigma-Aldrich
5-Aminoisophthalic acid
for synthesis
Sinonimo/i:
5-Aminoisophthalic acid
Scegli un formato
50 G
CHF 41.50
CHF 41.50
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 G
CHF 41.50
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H7NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
181.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Numero indice EU:
202-748-5
NACRES:
NA.22
CHF 41.50
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Stato
powder
Potenza
1600 mg/kg LD50, oral (Rat)
Punto di fusione
150-156 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
Nc1cc(cc(c1)C(=O)O)C(=O)O
InChI
1S/C8H7NO4/c9-6-2-4(7(10)11)1-5(3-6)8(12)13/h1-3H,9H2,(H,10,11)(H,12,13)
KBZFDRWPMZESDI-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (acidimetric, calc. on anhydrous substance): ≥ 98.0 %
Water (K. F.): 4.0 - 6.0 %
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3