Documenti fondamentali
236594
Sigma-Aldrich
1-Methylcyclopropanemethanol
98%
About This Item
Formula condensata:
CH3C3H4CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
86.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.431 (lit.)
P. ebollizione
128 °C/750 mmHg (lit.)
Densità
0.887 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC1(CO)CC1
InChI
1S/C5H10O/c1-5(4-6)2-3-5/h6H,2-4H2,1H3
PIZQWRXTMGASCZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Kinetics of gas-phase thermal decomposition of methylcyclopropanemethanol has been reported[1].
Applicazioni
1-Methylcyclopropanemethanol has been used in the preparation of (±)-2-(benzyloxycarbonylamino)-2-(1′-methylcyclopropyl)ethanamide[2].
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
93.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
34 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Evidence for an insertion-homolysis mechanism for carbon-sulphur bond formation in penicillin biosynthesis; 2. Incubation and interpretation.
Baldwin JE, et al.
Tetrahedron, 52(7), 2537-2556 (1996)
Kinetics of the gas-phase thermal decomposition of methylcyclopropanemethanol.
Awan.
J. Chem. Soc. Pak., 27(1), 29-29 (2005)