Documenti fondamentali
236446
Sigma-Aldrich
1-Bromo-3-chloropropane
≥99%
Sinonimo/i:
I-BCP, Trimethylene bromochloride, Trimethylene chlorobromide
About This Item
Formula condensata:
Cl(CH2)3Br
Numero CAS:
Peso molecolare:
157.44
Beilstein:
605278
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
Saggio
≥99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.486 (lit.)
P. eboll.
144-145 °C (lit.)
Densità
1.592 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
ClCCCBr
InChI
1S/C3H6BrCl/c4-2-1-3-5/h1-3H2
MFESCIUQSIBMSM-UHFFFAOYSA-N
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)